Learn More
Methylorange gemischtes EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marque:  Fisher Chemical RP 124 100
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Code produit. 12910464
  • 56.00 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Spécification
Spécification
0.1 % in Alkohol: Wasser - 20:80
100 ml
Eu.Ph.
Flasche
EU Ph Ref: 1054801
Methylorange-Mischlösung.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats