Learn More
Methylorange, Pure, Indikator-Gütegrad, Feststoff, C.I.13025, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300°C |
Formelmasse | 327.32g/mol |
Verpackung | Glasgefäß |
Farbe | Orange |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl Orange
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/