Learn More
Methyl-p-Toluat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11915001
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
99-75-2
MFCD00008441
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
7455
Methyl-4-methylbenzoat
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
99-75-2
MFCD00008441
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
7455
Methyl-4-methylbenzoat
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl p-toluate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 32.0°C to 35.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 220.0°C to 223.0°C
Flammpunkt 90°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststofftrommel
Summenformel C9H10O2
Strukturformel CH3C6H4COOCH3
Menge 10 kg
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl p-toluate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.