Learn More
Methyl-p-tolyl-sulfon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081522
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3185-99-7
C8H10O2S
170.23
MFCD00014742
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
18521
1-methanesulfonyl-4-methylbenzene
CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3185-99-7
C8H10O2S
170.23
MFCD00014742
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
18521
1-methanesulfonyl-4-methylbenzene
CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Siedepunkt 140°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 607296
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 99%