missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Palmitoleate, TRC

Artikelnummer. 30134268
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134268 10 g 10 Gramm
30138306 2.5 g 2.50 Gramm
17904805 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22770010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1120-25-8
Summenformel C17 H32 O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.43
Synonym 9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid methyl ester (6CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, methyl ester, Methyl (9Z)-hexadecenoate, Methyl (Z)-9-hexadecenoate, Methyl Z-9-hexadecanoic acid, Methyl cis-9-hexadecenoate, Methyl cis-hexadec-9-enoate, Methyl palmitoleate, Methyl palmitoleinate
IUPAC-Name methyl (Z)-hexadec-9-enoate
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl Palmitoleate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Formelmasse 268.2402
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.