Learn More
Methyl Perfluorooctanoate, TRC
Artikelnummer. 17917819
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17917819 2.5 g 2.50 Gramm
18082440 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17917819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM0102902.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-27-2
Summenformel C9 H3 F15 O2
Molekulargewicht (g/mol) 428.095
Synonym Perfluorooctanoic Acid-Methyl Ester, Methyl Pentadecafluorooctanoate, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, Octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Methyl pentadecafluorooctanoate, Methyl perfluorooctanoate, P 1453, Perfluorooctanoic acid methyl ester
IUPAC-Name methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanoic Acid- Methyl Ester
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
Formelmasse 427.989