Learn More
Methylphenylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081662
32.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3112-85-4
C7H8O2S
156.199
MFCD00014741
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
18369
Methylsulfonylbenzol
CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3112-85-4
C7H8O2S
156.199
MFCD00014741
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
18369
Methylsulfonylbenzol
CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Ethanol, Benzol und Chloroform. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl phenyl sulfone
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 10 g
Beilstein 1906914
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water.
Formelmasse 156.2
Reinheit (%) ≥98%