Learn More
Methylphenylpropiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061571 5 g Glasflasche 5 Gramm
10564711 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334590050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4891-38-7
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00041685
InChI-Schlüssel JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
IUPAC-Name Methyl3-phenylprop-2-inoat
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenylpropiolate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 109°C to 110°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5620 to 1.564
Menge 5 g
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen