Learn More
Methylphenylsulfonylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyl phenylsulfonylacetate has been used in a key step during the synthesis of (-)-hybridalactone, marine eicosanoid isolated from the red alga Laurencia hybrida, in dehydrative alkylation of alcohols under modified Mitsunobu conditions followed by desulfonylation using magnesium, in three step synthesis of 2-(hydroxymethyl)indene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylphenylsulfonylacetat wurde in einem Schlüsselschritt während der Synthese von (-)-Hybridalakton, ein aus der roten Alge Laurencia hybrida isoliertes marines Eicosanoid, in der dehydrativen Alkylierung von Alkoholen unter modifizierten Mitsunobu-Bedingungen, gefolgt von der Entsulfonylierung mit Magnesium, in dreistufiger Synthese von 2-(Hydroxymethyl)indol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Methylphenylsulfonylacetat wurde in einem Schlüsselschritt während der Synthese von (-)-Hybridalakton, ein aus der roten Alge Laurencia hybrida isoliertes marines Eicosanoid, in der dehydrativen Alkylierung von Alkoholen unter modifizierten Mitsunobu-Bedingungen, gefolgt von der Entsulfonylierung mit Magnesium, in dreistufiger Synthese von 2-(Hydroxymethyl)indol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl phenylsulfonylacetate |
Schmelzpunkt | ∼30°C |
Dichte | 1.24 |
Siedepunkt | 165°C (0.05 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2051463 |
Synonym | methyl phenylsulfonylacetate, methyl 2-phenylsulfonyl acetate, methyl phenylsulfonyl acetate, methylphenylsulfonylacetate, benzenesulfonyl-acetic acid methyl ester, acmc-1ad0h, methyl benzenesulfonylacetate, methyl2-phenylsulfonyl acetate, methyl-phenylsulfonyl acetate |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |