Learn More
Methylpiperidin-1-carboxylat, TRC
Product Code. 30472438
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30472438 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30472438 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM22026510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl Piperidine-1-carboxylate
CAS 1796-27-6
Summenformel C7H13NO2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMILES COC(=O)N1CCCCC1
IUPAC-Name Methylpiperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 143.18
Formelmasse 143.0946