Learn More
Methylpiperidin-1-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1796-27-6 |
| Summenformel | C7H13NO2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)N1CCCCC1 |
| IUPAC-Name | Methylpiperidin-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.18 |
| Formelmasse | 143.0946 |