Learn More
Methylkaliummalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048171
29.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38330-80-2
C4H5KO4
156.178
MFCD00014021
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
2724687
Kalium;3-Methoxy-3-Oxopropanoat
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38330-80-2
C4H5KO4
156.178
MFCD00014021
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
2724687
Kalium;3-Methoxy-3-Oxopropanoat
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Wirkt als Inhibitor bei der Proteinglykosylierung und der erweiterten Glykosylierung
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylkaliummalonat ist ein Protein-fortgeschrittener Glykosylierungshibitor.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl potassium malonate
Namenshinweis Hygroscopic
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver