Learn More
Methylpropionat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021570
80.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-12-1
C4H8O2
88.11
MFCD00009306
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
11124
Methylpropanoat
CCC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-12-1
C4H8O2
88.11
MFCD00009306
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
11124
Methylpropanoat
CCC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl propionate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -88°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 78°C to 79°C
Flammpunkt -2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CO2CH3
Brechungsindex 1.377
Menge 1 L
Beilstein 02, 239
Merck Index 15, 6185
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig