Learn More
Methylpyruvat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503254 25 g Glasflasche 25 Gramm
10081330 100 g Glasflasche 100 Gramm
10710585 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10503254 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127650250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-22-6
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00008754
InChI-Schlüssel CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC-Name Methyl-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pyruvate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCO2CH3
Brechungsindex 1.4065
Menge 25 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit