Learn More
Methylpyruvat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779193
18.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
600-22-6
C4H6O3
102.09
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
Methyl-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
600-22-6
C4H6O3
102.09
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
Methyl-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl pyruvate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 137.0°C
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCO2CH3
Brechungsindex 1.4065
Menge 25 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssig