Learn More
Methylpyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021574
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
600-22-6
C4H6O3
102.089
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
Methyl-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)OC
600-22-6
C4H6O3
102.089
MFCD00008754
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
11748
CHEBI:51850
Methyl-2-oxopropanoat
CC(=O)C(=O)OC
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpruvat fungiert als potentes Sekretagogum, das bei der Untersuchung von Stimulus-Sekretion-Kupplungen verwendet wird. Wird auch bei der Herstellung von Chinoxalinen als Dual-Phosphodiesterase 2/10 (PDE2/10)-Hemmer verwendet. Erhöht die Konzentration des freien Calciumionengehalts im Zytosol der Bauchspeicheldrüsenzellen. Wird bei der Herstellung von Dimethyl-2,3-Dimethylenbutandioat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol, Äther, Alkohol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Pyruvate
Dichte 1.123
Siedepunkt 135°C to 137°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.404
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig