Learn More
Methyl quinoline-4-carboxylate (~90%), TRC
Artikelnummer. 30483584
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483584 5 mg 5 Milligramm
30466039 50 mg 50 Milligramm
30479350 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3423535MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21233-61-4
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.19
Synonym Methyl quinoline-4-carboxylate
IUPAC-Name methyl quinoline-4-carboxylate
SMILES COC(=O)c1ccnc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl quinoline-4-carboxylate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)9-6-7-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3
Formelmasse 187.0633