Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot
Catalog Number p-7023292
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
C.I. 13020
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
C.I. 13020
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Bacterial strains isolated from dye-contaminated sludge decolorized a toxic azo dye, namely, methyl red (MR). Methyl red is used in the methyl red test (MR test), used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bakterienstämme, die aus mit Farbstoff kontaminiertem Schlamm isoliert wurden, dekolorisierten einen toxischen Azofarbstoff, nämlich Methylrot (MR). Methylrot wird im Methylrot-Test (MR-Test) verwendet, um Bakterien zu identifizieren, die stabile Säuren durch Mechanismen der Mischsäure-Fermentation von Glucose erzeugen
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 269.3
Menge 100 g