Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, ACS Reagenz
Catalog Number p-3756597
17.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Schmelzpunkt 178.0°C to 182.0°C
Namenshinweis Pure
Klarheit Passes Test
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 269.3
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farbe Violett bis Rot
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver