Learn More
Methylrot-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120583
43.52 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Acid Red 2
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
493-52-7
C15H15N3O2
269.304
MFCD00002425
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Acid Red 2
10303
2-[[4 -(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-Benzoesäure
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Reag. Ph. Eur., Säure-Basen-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methylrot
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Strukturformel CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 750102
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 269.3 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Empfindlichkeit
Visuelles Übergangsintervall 4.4 bis 6.0
Dichte 0.989 g/cm3
Farbe Lila
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver