Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot Natriumsalz, ACS-Reagenz
Catalog Number p-167666
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
4465632
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
845-10-3
C15H14N3NaO2
291.286
MFCD00002426
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
4465632
Natrium;2-[4-(Dimethylamino)Pphenyl]Diazenyl]Benzoat
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl Red, sodium salt
Namenshinweis Pure
Klarheit (Aqueous) Passes Test
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 291.27
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farbindex Nr. 13020
Farbe Orange-Rot bis Gelb
Menge 10 g
Physikalische Form Flüssig