Learn More
Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetat (Phenylcyclohexylglycolsäuremethylester), Mikromol™
Beschreibung
Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetat (Phenylcyclohexylglycolsäuremethylester)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10399-13-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H20 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester, Oxybutynin Related Compound B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | Methyl-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetat |
| Mehr anzeigen |