Learn More
Methyl (S)-(+)-Mandelat, TRC
Artikelnummer. 30473373
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473373 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473373 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31745025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-(+)-Mandelate
CAS 21210-43-5
Summenformel C9H10O3
Menge 25 g
Synonym +)-Mandelic Acid Methyl Ester, (+)-Methyl Mandelate, (S)-(+)-Mandelic Acid Methyl Ester, (S)-(+)-Methyl Mandelate, (S)-Mandelic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl Mandelate, L-(+)-Mandelic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Methyl (S)-alpha-Hydroxybenzeneacetate, Methyl L-Mandelate','Methyl d-Mandelate
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H](O)c1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-hydroxy-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063