Learn More
Methylsalicylat, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Beschreibung
Methylsalicylat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | -8°C |
Farbe | Gelb |
Siedepunkt | 222°C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 152.15g/mol |
Dampfdruck | 0.118mmHg 25 |
Physikalische Form | Flüssig |