Learn More
Methylsulfid, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl sulfide |
Schmelzpunkt | -98.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8460g/mL |
Siedepunkt | 38.0°C |
Flammpunkt | −48°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.2% max. Methylmercaptan (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2S |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl sulfide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.