Learn More
Methylsulfoxid, ≥99.9 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216839
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Namenshinweis 99.9%
Extinktion 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 87°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig bei 20° C
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.05% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spektroskopie