Learn More
Methylsulfoxid-d6, für NMR-Spektroskopie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734298
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
(²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
2206-27-1
C2H6OS
84.17
MFCD00002090
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
75151
(²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis with 0.03% TMS, 99.9 atom%D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Formelmasse 84.18
Güte NMR