Learn More
Methyltetradecanoat-d27, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Tetradecanoate-d27 |
| CAS | 434349-93-6 |
| Summenformel | C15 D27 H3 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Tetradecanoic-d27 acid, methyl ester (9 CI), Tetradecanoic Acid Methyl Ester-D27 (tetradecanoic-D27), Tetradecanoic acid-d27 methyl ester, Myristic acid-d27 methyl ester, Methyl myristate-d27, Methyl tetradecanoate-d27 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosadeuteriotetradecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.5639 |
| Formelmasse | 269.3941 g/mol |
| Mehr anzeigen |