Learn More
Methylthioglycolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10413965 100 g Glasflasche 100 Gramm
10041520 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10413965 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148881000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2365-48-2
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00004873
InChI-Schlüssel MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC-Name Methyl-2-sulfanylacetat
SMILES COC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Thioglycolate
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.1870g/mL
Siedepunkt 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4640 to 1.467
Menge 100 g
Relative Dichte 1.187
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl thioglycolate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.