Learn More
Methylthiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410563
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410563 5 g 5 Gramm
11420563 25 g 25 Gramm
11430563 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12677.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5380-42-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5380-42-7
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
MDL-Nummer MFCD00016895
InChI-Schlüssel PGBFYLVIMDQYMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-thiophenecarboxylate, methyl thenoate, methylthiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-carbomethoxy thiophene, 2-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophenate methyl, 2-methoxycarbonyl thiophene, methyl 2-thiophene carboxylate, thiophenate-methyl
PubChem CID 79340
IUPAC-Name Methylthiophen-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl thiophene-2-carboxylate
Dichte 1.23
Siedepunkt 95°C to 97°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
Beilstein 111111
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 97%