Learn More
Tiglinsäuremethylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser 3813 mg/l bei 25 °C (Schätzwert).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl tiglate |
| Siedepunkt | 138°C to 139°C |
| Flammpunkt | 39°C (102°F) |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1720455 |
| Merck Index | 14,9433 |
| Formelmasse | 114.15 |
| Reinheit (%) | 98% |