Learn More
Methyltrans-2-Pentenoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-166901
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
15790-88-2
C6H10O2
114.14
MFCD00137611
MBAHGFJTIVZLFB-SNAWJCMRSA-N
methyl 2-pentenoate, methyl trans-2-pentenoate, methyl 2e-pent-2-enoate, 2-pentenoic acid, methyl ester, 2-pentenoic acid, methyl ester, e, methyl 3-ethylacrylate, methyl 2-transpentenoate, methyl 2-trans-pentenoate, methyl e-2-pentenoate, trans-methyl pent-2-enoate
5364718
CC\C=C\C(=O)OC
15790-88-2
C6H10O2
114.14
MFCD00137611
MBAHGFJTIVZLFB-SNAWJCMRSA-N
methyl 2-pentenoate, methyl trans-2-pentenoate, methyl 2e-pent-2-enoate, 2-pentenoic acid, methyl ester, 2-pentenoic acid, methyl ester, e, methyl 3-ethylacrylate, methyl 2-transpentenoate, methyl 2-trans-pentenoate, methyl e-2-pentenoate, trans-methyl pent-2-enoate
5364718
CC\C=C\C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl trans-2-pentenoate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4300 to 1.4320
Menge 5 g
IUPAC-Name Methyl-(2E)-pent-2-enoat
Formelmasse 114
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trans-2-pentenoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.