missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyltrans-3-Nonenoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11459546
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459546 5 g 5 Gramm
11469546 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11459546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36781-67-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00065419
InChI-Schlüssel MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl 3-nonenoate, 3-nonenoic acid, methyl ester, methyl trans-3-nonenoate, methyl e-non-3-enoate, unii-yu6w67i34w, methyl 3-nonenoate, 3e, fema no. 3710, methyl non-3-enoate, 3-nonenoic acid, methyl ester, e, 3-nonenoic acid, methyl ester, 3e
PubChem CID 5366844
IUPAC-Name Methyl-(E)-non-3-enoat
SMILES CCCCC\C=C\CC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl trans-3-nonenoate
Dichte 0.89
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 177°C (351°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 5 g
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.