Learn More
Methyltrans-3-Nonenoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469546
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469546 25 g 25 Gramm
11459546 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19288.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36781-67-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00065419
InChI-Schlüssel MTDCXFZGUVZRSQ-BQYQJAHWSA-N
Synonym methyl 3-nonenoate, 3-nonenoic acid, methyl ester, methyl trans-3-nonenoate, methyl e-non-3-enoate, unii-yu6w67i34w, methyl 3-nonenoate, 3e, fema no. 3710, methyl non-3-enoate, 3-nonenoic acid, methyl ester, e, 3-nonenoic acid, methyl ester, 3e
PubChem CID 5366844
IUPAC-Name Methyl-(E)-non-3-enoat
SMILES CCCCC\C=C\CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trans-3-nonenoate
Dichte 0.89
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 177°C (351°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 25 g
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 98%