Learn More
Methyltrifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453577
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453577 50 g 50 Gramm
11463577 250 g 250 Gramm
11443577 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17338.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Useful reagent for trifluoroacetylation of amines under mild conditions. In the presence of 1,1,3,3-Tetramethyl­guanidine, has also been used for the N-acylation of amino acids. It is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutical and agricultural chemicals. The chemical reactions usually involve nucleophilic substitution of the ester and are useful for the preparation of trifluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches Reagenz für die Trifluoracetylierung von Aminen unter milden Bedingungen. Wurde in Anwesenheit von 1,1,3,3-Tetramethyl-Guanidin auch für die N-Acylierung von Aminosäuren verwendet. Wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von pharmazeutischen und landwirtschaftlichen Chemikalien verwendet. Die chemischen Reaktionen beinhalten in der Regel eine nukleophile Substitution des Esters und sind für die Herstellung von trifluoracylierten Verbindungen nützlich.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-47-0
Summenformel C3H3F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
MDL-Nummer MFCD00000417
InChI-Schlüssel VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
PubChem CID 9893
IUPAC-Name Methyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES COC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trifluoroacetate
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 1.283
Siedepunkt 43°C to 44°C
Flammpunkt −18°C (−0.4°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.29
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1756070
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 128.05
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl trifluoroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoroacetate