Learn More
Methyltrifluoracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Trifluoroacetate |
| CAS | 431-47-0 |
| Summenformel | C3H3F3O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl Perfluoroacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Methyl-2,2,2-trifluoracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.05 |
| Formelmasse | 128.0085 |