Learn More
Methyltrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15438328
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
333-27-7
C2H3F3O3S
164.10
MFCD00000409
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
9526
Methyl-trifluormethansulfonat
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
333-27-7
C2H3F3O3S
164.10
MFCD00000409
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
9526
Methyl-trifluormethansulfonat
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-Trifluormethansulfonat wird als leistungsstarkes Methylierungsreagenz in der Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Aminen in Methylammoniumtrifleate eingesetzt. Außerdem wird es auch bei der Suzuki-Reaktion eingesetzt.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren und starken Reduktionsmitteln. Es hydrolysiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.5
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 38°C (100°F)
Strukturformel CF3SO3CH3
Brechungsindex 1.326
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) 98%