Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylviolett 2B
Artikelnummer. 11410143
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410143 50 g 50 Gramm
11420143 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410143 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A12159.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8004-87-3 | C24H27N3·HCl
Methyl violet 2B is a biological stain that is commonly used at a pH between 0 and 1.6. It is certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton?s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb?s amyloid stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylviolett 2B ist ein biologisches Färbemittel, das häufig bei einem pH-Wert zwischen 0 und 1.6 verwendet wird. Es ist zertifiziert für die Verwendung bei der Flemmingschen Dreifachfärbung mit Jod für Chromosomen, der Newtonschen Kristallviolett-Jod-Technik für Chromatin und Nukleolen und der Amyloid-Färbung nach Lieb.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 0.0 (gelb) bis pH 1.6 (blau)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8004-87-3
Summenformel C24H27N3·HCl
MDL-Nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1; C.I. 42535
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl Violet 2B
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 393.96
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Violet 2B
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet