Learn More
Methyl-2-(4-methylphenylsulfonamido)acetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate |
| CAS | 2645-02-5 |
| Summenformel | C10H13NO4S |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-3-5-9(6-4-8)16(13,14)11-7-10(12)15-2/h3-6,11H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.28 |
| Formelmasse | 243.0565 |