Learn More
Methylamin-D3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylamine-D3 |
| CAS | 5581-55-5 |
| Summenformel | C D3 H2 N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methan-d3-amine (9CI), Methyl-d3-amine (6CI','7CI','8CI), (Trideuteromethyl)amine, Methylamine-d3, Methylamine-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N |
| IUPAC-Name | Trideuteriomethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 34.0756 |
| Formelmasse | 34.061 |