Learn More
Macherey-Nagel™ Methylierungsmittel TMSH
Marke: Macherey-Nagel™ 701520.201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Methylierungsmittel TMSH | |
1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- TMSH,0,2 M, 20x1 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trimethylsulfonium hydroxide (TMSH), methanol