Learn More
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate is a Methylene transfer agent. It is also used in alkyl diphenylsulfonium salts in place of trialkyl avoids sulfur-containing by-products arising from the Sommelet-Hauser rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluoroborat ist ein Methylentransferreagenz. Es wird auch in Alkyldiphenylsulfoniumsalzen anstelle von Trialkyl verwendet, um schwefelhaltige Nebenprodukte aus der Sommelet-Hauser-Umlagerung zu vermeiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluoroborat ist ein Methylentransferreagenz. Es wird auch in Alkyldiphenylsulfoniumsalzen anstelle von Trialkyl verwendet, um schwefelhaltige Nebenprodukte aus der Sommelet-Hauser-Umlagerung zu vermeiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 63°C to 67°C |
Strukturformel | (C6H5)2SCH3BF4 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Beilstein | 4732019 |
Formelmasse | 288.11 |
Reinheit (%) | 95% |