missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-α-Aminoisobutyrathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3770944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15028-41-8
MFCD00214247
NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
13258034
Methyl2-amino-2-methylpropanoat;Hydrochlorid
CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15028-41-8
MFCD00214247
NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
13258034
Methyl2-amino-2-methylpropanoat;Hydrochlorid
CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Chemischer Name oder Material Methyl α-aminoisobutyrate hydrochloride
Schmelzpunkt 185.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H11NO2·HCl
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 153.64
Formelmasse 153.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'