Learn More
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704525
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
23616-15-1
C8H6N2O2S
194.208
MFCD01566550
JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
2736813
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
23616-15-1
C8H6N2O2S
194.208
MFCD01566550
JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
2736813
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat
COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Chemischer Name oder Material Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%