Learn More
Methyl-1-methyl-1H-imidazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705125
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
17289-20-2
C6H8N2O2
140.14
MFCD01567300
AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
2736896
methyl 1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=CN1C
17289-20-2
C6H8N2O2
140.14
MFCD01567300
AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
2736896
methyl 1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=CN1C
Chemischer Name oder Material Methyle1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%