missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2,4-Dichlorbenzoat, 97 %, Acros Organics™

Catalog Number p-4228800
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
Methyl 2,4-dichlorbenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
35112-28-8
C8H6Cl2O2
205.04
MFCD00085117
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
methyl2,4-dichlorobenzoate, 2,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dichloro-, methyl ester, methyl-2,4-dichlorobenzoate, pubchem3713, methyl ester of 2,4-dichlorobenzoic acid, acmc-209id8, ksc497m5b, methyl 2,4-dichloro benzoate
37055
Methyl 2,4-dichlorbenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Chemischer Name oder Material Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 132.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,4-dichlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'