Learn More
Methyl 2-amino-4-chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4259011
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5900-58-3
YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
80001
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
5900-58-3
YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
80001
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Schmelzpunkt 65°C to 71°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8ClNO2
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 185.607
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.