Learn More
Methyl 2-amino-5-chlorbenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10534954
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
CAS 5202-89-1
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Farbe beige-braun bis crèmefarben
Siedepunkt 168°C to 170°C (22.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8ClNO2
Strukturformel ClC6H3(NH2)CO2CH3
MDL-Nummer MFCD00007837
Menge 1 g
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
InChI-Schlüssel IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
IUPAC-Name Methyl2-amino-5-Chlorbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 185.61
PubChem CID 78878
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle oder Crystal Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.