Learn More
Methyl2-Butynoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736904
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23326-27-4
C5H6O2
98.1
MFCD00009273
UJQCANQILFWSDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-butynoate, methyl tetrolate, 2-butynoic acid, methyl ester, 2-butynoic acid methyl ester, tetrolic acid methyl ester, but-2-ynoic acid methyl ester, methyl2-butynoate, methyl 2-butynoate ?, pubchem12783, acmc-1ceil
141019
Methylbut-2-inoat
CC#CC(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23326-27-4
C5H6O2
98.1
MFCD00009273
UJQCANQILFWSDJ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-butynoate, methyl tetrolate, 2-butynoic acid, methyl ester, 2-butynoic acid methyl ester, tetrolic acid methyl ester, but-2-ynoic acid methyl ester, methyl2-butynoate, methyl 2-butynoate ?, pubchem12783, acmc-1ceil
141019
Methylbut-2-inoat
CC#CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-butynoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 76°C to 77°C (80.0 mmHg)
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C∽CCO2CH3
Brechungsindex 1.4360 to 1.438
Menge 1 g
Beilstein 02, III, 1449
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-butynoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.