Learn More
Methyl2-chloroacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691715
58.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4755-81-1
C5H7ClO3
150.56
MFCD00008757
GYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloroacetoacetate, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, methyl ester, 2-chloroacetoacetic acid methyl ester, 2-chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, methyl2-chloroacetoacetate, acmc-209k9v, methyl-2-chloroacetoacetate, methyl-alpha-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetate methyl ester, gyqriavrklrqkp-uhfffaoysa
107332
Methyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
CC(=O)C(C(=O)OC)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4755-81-1
C5H7ClO3
150.56
MFCD00008757
GYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloroacetoacetate, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, methyl ester, 2-chloroacetoacetic acid methyl ester, 2-chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, methyl2-chloroacetoacetate, acmc-209k9v, methyl-2-chloroacetoacetate, methyl-alpha-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetate methyl ester, gyqriavrklrqkp-uhfffaoysa
107332
Methyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
CC(=O)C(C(=O)OC)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt -33°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 137°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH(Cl)CO2CH3
Brechungsindex 1.4455 to 1.4475
Menge 10 mL
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-chloroacetoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.